Avantor® ACE® AQ, HPLC Kolommen, 3 µm
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
ACE-116-0202EA 0 EUR
ACE-116-0202 ACE-116-0302 ACE-116-0501 ACE-116-0502 ACE-116-0503 ACE-116-0546 ACE-116-1002 ACE-116-1003 ACE-116-1004 ACE-116-1046 ACE-116-1202 ACE-116-1204 ACE-116-1501 ACE-116-1502 ACE-116-1503 ACE-116-1504 ACE-116-1546 ACE-116-3502 ACE-116-7502 ACE-116-7503 ACE-116-0101GD ACE-116-0103GD ACE-116-0301 ACE-116-03005 ACE-116-10005 ACE-116-15005 HICHACE1161000075
Avantor® ACE® AQ, HPLC Kolommen, 3 µm
Kolommen voor chromatografie
Avantor® ACE® AQ kolommen bieden een uitstekende reproduceerbaarheid en levensduur van de kolom. Deze roestvrijstalen kolommen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan deeltjesgroottes en afmetingen, van capillair tot preparatief.
  • Ultrazuiver, op basis gedeactiveerd silica met uitzonderlijke reproduceerbaarheid
  • Houdt polaire verbindingen vast in de 100% waterige mobiele fase
  • Unieke C18-gebonden fase met integrale polaire functionaliteit
  • Ideaal voor gebruik bij snelle gradiënten vanwege de snelle herbalanceringseigenschappen en weerstand tegen retentieverlies
  • Breed scala aan deeltjesgroottes (3 tot 10 µm) en complementaire fasen
  • Kits voor methodevalidatie bevatten drie verschillende batches van dezelfde fase - beschikbaar op aanvraag
Deze kolommen zijn ontworpen voor een breed scala aan chromatografische toepassingen en bieden uitstekende prestaties met zure, basische en neutrale moleculen.