Equivalence C18, HPLC-kolommen
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
EQV-5C18-2546EA 455 EUR
EQV-5C18-2546 EQV-3C18-0546 EQV-3C18-1046 EQV-3C18-1546 EQV-5C18-1546 EQV-3C18-GD EQV-5C18-GD EQV-3C18-1503 EQV-3C18-0502 EQV-3C18-1002 EQV-3C18-7546 EQV-3C18-1246 EQV-5C18-0546 EQV-5C18-7546 EQV-5C18-1046 EQV-5C18-1246 EQV-5C18-1504 EQV-5C18-2504 EQV-3C18-1203 EQV-5C18-1003 EQV-5C18-1203 EQV-3C18-1502 EQV-5C18-1002 EQV-3C18-GD2 EQV-3C18-0346
Equivalence C18, HPLC-kolommen
Kolommen voor chromatografie
Roestvrijstalen Equivalence C18-kolommen zijn speciaal ontwikkeld als een zeer kwalitatieve, voordelige vervanging voor vele HPLC-kolommerken.
  • Uitstekende efficiëntie en reproduceerbaarheid.
  • Beschikbaar in deeltjesgroottes van 3 of 5 µm
Maximaal aanbevolen pH-waarde: 2,0 tot 8,0