Chemisch bestendige ESD-handschoenen, uvex rubiflex NB35A
Leverancier: UVEX
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
60954/06 60954/09 60954/10 60954/11 60954/07 60954/08
112-4398EA 180 EUR
112-4398 112-4410 112-4411 112-4412 UVEX60954/07 UVEX60954/08
Chemisch bestendige ESD-handschoenen, uvex rubiflex NB35A
Handschoenen
Deze uitzonderlijk lichte en flexibele handschoenen ter bescherming tegen chemicaliën hebben een katoenen interlock/koolstof voering en een volledige nitrilbutadieenrubber (NBR) coating.
  • Goede bestendigheid tegen vet, minerale oliën en vele chemicaliën
  • Goede mechanische eigenschappen
  • Antistatisch volgens EN 16350
  • Hoge waterdampabsorptie door de katoenen voering
  • Hoge flexibiliteit, lichtgewicht
  • Voorwaartse weerstand van <10⁸ Ohm
Ideaal voor gebruik in omgevingen waar ESD en chemische bescherming nodig is, bijvoorbeeld in spuiterijen, in de chemische industrie en in de automobielindustrie. Ook geschikt voor gebruik in gebieden met explosiegevaar.
Certificaten: EN 16350, EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT), EN 388:2016 (2111X)
OEKO-Tex® Standard 100