VWR®, Digitale timer, één kanaal
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
609-0210EA 30.1 EUR
609-0210
VWR®, Digitale timer, één kanaal
Timers Digitale timers
Aftellen van 99 minuten, 59 seconden in stappen van 1 seconde.
  • Grote cijfers (19 mm) zijn leesbaar vanaf een afstand van 6 m
  • Eenvoudig in gebruik met drie grote toetsen
  • Het alarm klinkt 30 seconden lang en schakelt dan automatisch uit
  • Het scherm wordt door het geheugen teruggezet naar de laatst geprogrammeerde tijd voor een snelle herhaling van frequente routinetests
Certificaten: Voldoet aan ISO/IEC 17025; geaccrediteerd door A2LA. Geeft de traceerbaarheid volgens NIST-normen aan.
Leveringsinformatie: Geleverd met magneet, uitklapbare standaard, clip, batterij en-certificaat.