VWR® EML 200, Testzeefschudders
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
510-2043EA 2170 EUR
510-2043 510-2045 510-2046 510-2048 510-2037 510-2039 510-2049 510-2051 510-2040 510-2042 HAVE205323041 HAVE205323058 HAVE205323027 HAVE205322990 HAVE205323010
VWR® EML 200, Testzeefschudders
Schudapparaten Zeefschudders
De EML 200-serie biedt verschillende typen units. Alle modellen zijn geschikt voor zeven met Ø 50 tot 203 mm en een maximale monster-/batchbelading van 3 kg en hebben een behuizing van gegoten aluminium en een verbeterd klemsysteem.
  • Digitale timer: 0 tot 99 min of continue werking
  • Alle schudders hebben een deksel met inspectievenster waardoor u de monsters tijdens het zeven kunt bekijken
Het EML 200 Pure-model is ideaal voor standaardanalyse:
Keuze uit 2 gereguleerde amplituden: fijn en grof
Werking in ingestelde intervallen van 10 seconden
Classic-klemsysteem 'eco'
Het EML 200 Premium-model is geschikt voor gebruikers die nauwkeurige en reproduceerbare zeefanalysen willen uitvoeren:
Extra stille elektromagnetische aandrijving
Vrij selecteerbare amplituden tot 3 mm
Extra groot, gebruiksvriendelijk scherm en eenvoudige, logische bediening
Tijdens het zeven wordt de resterende zeeftijd weergegeven op het scherm
Er kunnen maximaal 49 verschillende zeefprogramma's worden opgeslagen in het geheugen
Keuze uit Classic- of HAVER TwinNut-klemsysteem met snelontgrendeling
EML 200 Premium Remote-modellen, voor nat zeven, dezelfde functies als Premium-modellen.
Geïntegreerd volledig conisch mondstuk
Aparte regelaar die aan de muur kan worden bevestigd
Bestelinformatie: voor alle modellen zijn een acceptatietestcertificaat 3.1 conform DIN EN 10204 en IQ/OQ-documentatie beschikbaar als optionele toebehoren. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke Avantor-verkoopkantoor.