Avantor® ACE® C4-300, HPLC Kolommen, 3 µm
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
ACE-213-0302EA 0 EUR
ACE-213-0302 ACE-213-0502 ACE-213-0503 ACE-213-0546 ACE-213-1001 ACE-213-1002 ACE-213-1003 ACE-213-1046 ACE-213-1502 ACE-213-1503 ACE-213-1546 ACE-213-0102GD ACE-213-0103GD ACE-213-10005 ACE-213-15001 ACE2131046MVK ACE2131546MVK ACETACE-213-2546
Avantor® ACE® C4-300, HPLC Kolommen, 3 µm
Kolommen voor chromatografie
Avantor® ACE® C4-300 kolommen bieden een uitstekende reproduceerbaarheid en levensduur van de kolom. Deze roestvrijstalen kolommen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan deeltjesgroottes en afmetingen, van capillair tot preparatief.
  • Ontworpen voor peptide- en proteïnescheidingen
  • Ultrazuiver, op basis gedeactiveerd silica met uitzonderlijke reproduceerbaarheid
  • Ideaal voor een breed scala aan analyten die verschillen in hydrofobiciteit
  • Breed scala aan deeltjesgroottes (3, 5 en 10 µm) en complementaire fasen
  • Kits voor methodevalidatie bevatten drie