Avantor® ACE® CN-ES, HPLC Kolommen, 10 µm
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
ACE-1313-1010EA 0 EUR
ACE-1313-1010 ACE-1313-1020 ACE-1313-1030 ACE-1313-1220 ACE-1313-1510 ACE-1313-1520 ACE-1313-1530 ACE-1313-2510 ACE-1313-2520 ACE-1313-2530 ACE-1313-0510 ACE-1313-0520 ACE-1313-0530 ACE-1313-7520 ACE-1313-7530 ACE-1313-2546 ACE-1313-3030
Avantor® ACE® CN-ES, HPLC Kolommen, 10 µm
Kolommen voor chromatografie
Avantor® ACE® CN-ES combineert CN-polaire selectiviteit met verbeterde hydrofobiciteit, waardoor de voordelen van beide interacties volledig kunnen worden benut. Extra fasestabiliteit en een langere levensduur van de kolom worden geleverd door een verlengde alkylketenafstandhouder tussen het silicaoppervlak en de cyanogroep. Avantor® ACE® CN-ES is geschikt voor zowel omgekeerde fase- als normale fasescheidingen.
  • Ultrazuiver, op basis gedeactiveerd silica met uitzonderlijke reproduceerbaarheid
  • Met hydrofobe plus CN-polaire selectiviteit, vooral nuttig voor polaire moleculen
  • Breed scala aan deeltjesgroottes (1,7 µm tot 10 µm) en complementaire fasen
  • Kits voor methodevalidatie bevatten drie verschillende batches van dezelfde fase - beschikbaar op aanvraag
Deze roestvrijstalen kolommen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan afmetingen, van capillair tot preparatief voor HPLC- en UHPLC-scheidingen.