Avantor® ACE® CN, HPLC Kolommen, 10 µm
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
ACE-134-0510EA 0 EUR
ACE-134-0510 ACE-134-0520 ACE-134-0530 ACE-134-1010 ACE-134-1020 ACE-134-1030 ACE-134-1220 ACE-134-1246 ACE-134-1510 ACE-134-1520 ACE-134-1530 ACE-134-2510 ACE-134-2520 ACE-134-2530 ACE-134-2546 ACE-134-7520 ACE-134-0110GD ACE-134-7530 ACE-134-3020 ACE-134-3030 ACE-134-2504 ACE-134-3004 ACETACE-134-1539
Avantor® ACE® CN, HPLC Kolommen, 10 µm
Kolommen voor chromatografie
Avantor® ACE® CN kolommen bieden een uitstekende reproduceerbaarheid en levensduur van de kolom.
  • Ultrazuiver, op basis gedeactiveerd silica met uitzonderlijke reproduceerbaarheid
  • Kan worden gebruikt onder zowel omgekeerde fase- als normale faseomstandigheden
  • Capillaire tot preparatieve afmetingen
  • Breed scala aan deeltjesgroottes (2 tot 10 µm) en complementaire fasen
  • Nuttig voor de scheiding van polaire analyten en verbindingen met dubbele en drievoudige bindingen
  • Kits voor methodevalidatie bevatten drie verschillende batches van dezelfde fase - beschikbaar op aanvraag
Deze roestvrijstalen kolommen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan deeltjesgroottes en afmetingen, van capillair tot preparatief. Deze kolommen zijn ontworpen voor een breed scala aan chromatografische toepassingen en bieden uitstekende prestaties met zure, basische en neutrale moleculen.