Avantor® ACE® CN-300, HPLC Kolommen, 10 µm
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
ACE-234-0510EA 0 EUR
ACE-234-0510 ACE-234-0520 ACE-234-1010 ACE-234-1020 ACE-234-1220 ACE-234-1510 ACE-234-1520 ACE-234-2510 ACE-234-2520 ACE-234-7520 ACE-234-7530
Avantor® ACE® CN-300, HPLC Kolommen, 10 µm
Kolommen voor chromatografie
Avantor® ACE® CN-300 kolommen bieden een uitstekende reproduceerbaarheid en levensduur van de kolom. Deze roestvrijstalen kolommen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan deeltjesgroottes en afmetingen, van capillair tot preparatief.
  • Ultrazuiver, op basis gedeactiveerd silica met uitzonderlijke reproduceerbaarheid
  • Capillaire tot preparatieve afmetingen
  • Breed scala aan deeltjesgroottes (3, 5 en 10 µm)
  • Ontworpen voor peptide- en proteïnescheidingen
  • Kits voor methodevalidatie bevatten drie verschillende batches van dezelfde fase - beschikbaar op aanvraag
Deze kolommen zijn ontworpen voor een breed scala aan chromatografische toepassingen en bieden uitstekende prestaties met zure, basische en neutrale moleculen.