Avantor® ACE® C4-300, HPLC Kolommen, 5 µm
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
ACE-223-0246EA 0 EUR
ACE-223-0246 ACE-223-0502 ACE-223-0503 ACE-223-0510 ACE-223-0520 ACE-223-0546 ACE-223-1002 ACE-223-1003 ACE-223-1010 ACE-223-1020 ACE-223-1046 ACE-223-1220 ACE-223-1246 ACE-223-1502 ACE-223-1503 ACE-223-1510 ACE-223-1520 ACE-223-1546 ACE-223-2502 ACE-223-2503 ACE-223-2504 ACE-223-2510 ACE-223-2520 ACE-223-2546 ACE-223-7502 ACE-223-7520 ACE-223-0102GD ACE-223-0103GD ACE-223-0110GD ACE-223-7530 ACE-223-25003 ACE-223-25001 ACE-223-005003GD ACE-223-2500075
Avantor® ACE® C4-300, HPLC Kolommen, 5 µm
Kolommen voor chromatografie
Avantor® ACE® C4-300 kolommen bieden een uitstekende reproduceerbaarheid en levensduur van de kolom. Deze roestvrijstalen kolommen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan deeltjesgroottes en afmetingen, van capillair tot preparatief.
  • Ontworpen voor peptide- en proteïnescheidingen
  • Ultrazuiver, op basis gedeactiveerd silica met uitzonderlijke reproduceerbaarheid
  • Ideaal voor een breed scala aan analyten die verschillen in hydrofobiciteit
  • Breed scala aan deeltjesgroottes (3, 5 en 10 µm) en complementaire fasen
  • Kits voor methodevalidatie bevatten drie verschillende batches van dezelfde fase - beschikbaar op aanvraag
Deze kolommen zijn ontworpen voor een breed scala aan chromatografische toepassingen en bieden uitstekende prestaties met zure, basische en neutrale moleculen.