Avantor® ACE® Phenyl-300, HPLC Kolommen, 5 µm
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
ACE-225-0246EA 766 EUR
ACE-225-0246 ACE-225-0502 ACE-225-0503 ACE-225-0510 ACE-225-0520 ACE-225-0546 ACE-225-1002 ACE-225-1003 ACE-225-1004 ACE-225-1010 ACE-225-1020 ACE-225-1046 ACE-225-1220 ACE-225-1502 ACE-225-1504 ACE-225-1510 ACE-225-1520 ACE-225-1546 ACE-225-2501 ACE-225-2502 ACE-225-2510 ACE-225-2520 ACE-225-2546 ACE-225-7520 ACE-225-0103GD ACE-225-0110GD ACE-225-7530
Avantor® ACE® Phenyl-300, HPLC Kolommen, 5 µm
Kolommen voor chromatografie
Avantor® ACE® Phenyl-300 kolommen bieden een uitstekende reproduceerbaarheid en levensduur van de kolom. Deze roestvrijstalen kolommen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan deeltjesgroottes en afmetingen, van capillair tot preparatief.
  • Ultrazuiver, op basis gedeactiveerd silica met uitzonderlijke reproduceerbaarheid
  • Ideaal voor een breed scala aan analyten die verschillen in hydrofobiciteit
  • Breed scala aan deeltjesgroottes verkrijgbaar(3 µm, 5 µm en 10 µm) en complementaire fasen
  • Ontworpen voor peptide- en proteïnescheidingen
  • Uitstekende piekvorm, zelfs