Avantor® ACE® SuperC18, HPLC Kolommen, 5 µm
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
ACE-1211-1010EA 1450 EUR
ACE-1211-1010 ACE-1211-1020 ACE-1211-1220 ACE-1211-1510 ACE-1211-1520 ACE-1211-2510 ACE-1211-2520 ACE-1211-0510 ACE-1211-0520 ACE-1211-2530 ACE-1211-15005 ACE-1211-0103GD ACE-1211-0102GD ACE12110110GD ACE12110120GD ACE-1211-0530 ACE-1211-7530 ACE-1211-1030 ACE-1211-1530 ACE-1211-3030
Avantor® ACE® SuperC18, HPLC Kolommen, 5 µm
Kolommen voor chromatografie
Avantor® ACE® SuperC18-kolommen bieden een hoge stabiliteit over een uitgebreid pH-bereik. Deze roestvrijstalen kolommen zijn ideaal voor gebruik met buffers die compatibel zijn met LC/MS en kunnen worden gebruikt met zowel MeOH als MeCN mobiele fasen.
  • Ultra-inert voor maximale prestaties en reproduceerbaarheid
  • Ultralage afloop voor verbeterde LC/MS-compatibiliteit
  • Breed scala aan deeltjesgroottes (1,7 µm tot 10 µm) en complementaire fasen
Aanbevolen maximale pH: 1,5 tot 11,5
Max. druk: 275 bar