Avantor® ACE® C8, HPLC Kolommen, 5 µm
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
ACE-122-0246EA 638 EUR
ACE-122-0246 ACE-122-0346 ACE-122-0502 ACE-122-0503 ACE-122-0520 ACE-122-0530 ACE-122-0546 ACE-122-1002 ACE-122-1003 ACE-122-1004 ACE-122-1010 ACE-122-1020 ACE-122-1030 ACE-122-1046 ACE-122-1203 ACE-122-1204 ACE-122-1220 ACE-122-1246 ACE-122-1502 ACE-122-1503 ACE-122-1504 ACE-122-1510 ACE-122-1520 ACE-122-1530 ACE-122-1546 ACE-122-2503 ACE-122-2504 ACE-122-2510 ACE-122-2520 ACE-122-2530 ACE-122-2546 ACE-122-7502 ACE-122-7503 ACE-122-7504 ACE-122-7520 ACE-122-7546 ACE-122-2046 ACE-122-0102GD ACE-122-0103GD ACE-122-0110GD ACE-122-7530 ACE-122-3020 ACE-122-3030 ACE-122-3004 ACE-122-3046 ACE-122-0539 ACE-122-1539 ACE-122-3346 ACE1222546MVK ACE-122-3039
Avantor® ACE® C8, HPLC Kolommen, 5 µm
Kolommen voor chromatografie
Avantor® ACE® C8 kolommen bieden een uitstekende reproduceerbaarheid en levensduur van de kolom. Deze roestvrijstalen kolommen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan deeltjesgroottes en afmetingen, van capillair tot preparatief.
  • Ultrazuiver, op basis gedeactiveerd silica met uitzonderlijke reproduceerbaarheid
  • Ideaal voor een breed scala aan analyten die verschillen in hydrofobiciteit
  • Breed scala aan deeltjesgroottes (2 µm tot 10 µm) en complementaire fasen
  • Kan worden gebruikt als startpuntkolom voor algemene doeleinden
  • Kits voor methodevalidatie bevatten