Avantor® ACE® C8-300, HPLC Kolommen, 10 µm
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
ACE-232-0510EA 0 EUR
ACE-232-0510 ACE-232-0520 ACE-232-1010 ACE-232-1020 ACE-232-1220 ACE-232-1510 ACE-232-1520 ACE-232-2510 ACE-232-2520 ACE-232-7520 ACE-232-0110GD ACE-232-7530
Avantor® ACE® C8-300, HPLC Kolommen, 10 µm
Kolommen voor chromatografie
Avantor® ACE® C8-300 kolommen bieden een uitstekende reproduceerbaarheid en levensduur van de kolom. Deze roestvrijstalen kolommen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan deeltjesgroottes en afmetingen, van capillair tot preparatief.
  • Ontworpen voor peptide- en proteïnescheidingen
  • Ultrazuiver, op basis gedeactiveerd silica met uitzonderlijke reproduceerbaarheid
  • Ideaal voor een breed scala aan analyten die verschillen in hydrofobiciteit
  • Breed scala aan deeltjesgroottes (3, 5 en 10 µm) en complementaire fasen
  • Kits voor methodevalidatie bevatten drie