Industriële tafelweegschalen, Ranger 4000 series
Leverancier: OHAUS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
30236943 30231099 30231100 30231101 30237016 30237017 30237018 30237019
611-3414EA 690 EUR
611-3414 611-3408 611-3409 611-3410 611-3415 611-3416 611-3417 611-3418
Industriële tafelweegschalen, Ranger 4000 series
Balansen en Weegschalen
Multifunctionele, compacte weegschaal voor het snel produceren van nauwkeurige resultaten. Toepassingsmodi zijn onder meer wegen, procent wegen, onderdelen tellen, accumulatie en dynamisch wegen en display hold
  • Helderwit LED-display, geschikt voor omstandigheden met weinig licht
  • Draagbaar (nettogewicht 5,9 kg) met robuuste behuizing van gegoten metaal en oplaadbare batterij
  • Eenvoudig toetsenbord; bediening met vijf toetsen en intuïtieve SmarText™-software
  • Stabilisatie binnen 1 seconde
  • Controleweeg-LED's en hoorbare indicatoren
Certificaten: Voldoet aan de klasse III-vereisten van OIML R76 en EN 45501
Informatie over toebehoren:
Bestelinformatie: Meer connectiviteitsopties beschikbaar, waaronder optioneel ethernet, tweede RS232 of USB en optioneel tweede platform. Goedgekeurde versies zijn ook beschikbaar. Informeer voor meer informatie.
Leveringsinformatie:
Opgelet:
Order Now