Avantor® ACE® C4, HPLC Kolommen, 3 µm
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
ACE-113-0302EA 0 EUR
ACE-113-0302 ACE-113-0502 ACE-113-0503 ACE-113-0546 ACE-113-1002 ACE-113-1003 ACE-113-1046 ACE-113-1502 ACE-113-1503 ACE-113-1546 ACE-113-0101GD ACE-113-0102GD ACE-113-0103GD ACE-113-10003 ACE-113-15003 ACE-113-005003GD
Avantor® ACE® C4, HPLC Kolommen, 3 µm
Kolommen voor chromatografie
Avantor® ACE® C4 kolommen bieden een uitstekende reproduceerbaarheid en levensduur van de kolom. Deze roestvrijstalen kolommen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan deeltjesgroottes en afmetingen, van capillair tot preparatief.
  • Ultrazuiver, op basis gedeactiveerd silica met uitzonderlijke reproduceerbaarheid
  • Ideaal voor een breed scala aan analyten die verschillen in hydrofobiciteit
  • Breed scala aan deeltjesgroottes (2 tot 10 µm) en complementaire fasen
  • Kits voor methodevalidatie bevatten drie verschillende batches van dezelfde fase - beschikbaar op