Avantor® ACE® C4, HPLC Kolommen, 10 µm
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
ACE-133-0510EA 0 EUR
ACE-133-0510 ACE-133-0520 ACE-133-0530 ACE-133-1010 ACE-133-1020 ACE-133-1030 ACE-133-1220 ACE-133-1510 ACE-133-1520 ACE-133-1530 ACE-133-2510 ACE-133-2520 ACE-133-2530 ACE-133-7520 ACE-133-7530 ACE-133-3020 ACE-133-3030
Avantor® ACE® C4, HPLC Kolommen, 10 µm
Kolommen voor chromatografie
Avantor® ACE® C4 kolommen bieden een uitstekende reproduceerbaarheid en levensduur van de kolom. Deze roestvrijstalen kolommen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan deeltjesgroottes en afmetingen, van capillair tot preparatief.
  • Ultrazuiver, op basis gedeactiveerd silica met uitzonderlijke reproduceerbaarheid
  • Ideaal voor een breed scala aan analyten die verschillen in hydrofobiciteit
  • Breed scala aan deeltjesgroottes (3 tot 10 µm) en complementaire fasen
  • Kits voor methodevalidatie bevatten drie verschillende batches van dezelfde fase - beschikbaar op aanvraag
Deze kolommen zijn ontworpen voor een breed scala aan chromatografische toepassingen en bieden uitstekende prestaties met zure, basische en neutrale moleculen.