Geleidbaarheidsmeters, draagbaar, FiveGo™ F3
Leverancier: Mettler - Toledo
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
30266883 30266888 30266887
663-0299EA 427 EUR
663-0299 663-0300 663-0301
Geleidbaarheidsmeters, draagbaar, FiveGo™ F3
Elektrochemische meters Geleidbaarheidsmeters
Met deze draagbare meters kunnen hoogwaardige geleidbaarheidsmetingen worden uitgevoerd met één klik op de knop. Dankzij het robuuste en waterdichte ontwerp zijn de FiveGo-instrumenten het perfecte hulpmiddel om betrouwbare meetgegevens te krijgen, zelfs onder de moeilijkste omstandigheden. Ideaal voor mobiele toepassingen in het laboratorium, inline of buiten.
  • Groot, gestructureerd scherm, intuïtieve opstelling van knoppen en een eenvoudig menu
  • Ergonomisch ontwerp, comfortabel om mee te werken
  • Inklapbare standaard zorgt voor optimale weergave bij gebruik op een werkblad
  • Door de waterdichte IP67-bescherming kan de FiveGo in natte en veeleisende omgevingen worden gebruikt
  • Akoestisch en visueel eindpuntsignaal
Bestelinformatie: De F3-meter wordt geleverd met gebruiksaanwijzing (cd), snelgids, conformiteitsverklaring, testcertificaat, 4 AAA-batterijen, polsriempje en elektrodeclipsysteem.
De F3-standaardkit wordt geleverd met hetzelfde instrument en dezelfde accessoires als de F3-meter, plus een LE703-IP67-geleidbaarheidssensor en standaardzakjes van 1413 µS/cm en 12,88 mS/cm (2 van elk).
De F3-veldkit wordt geleverd met hetzelfde instrument en dezelfde accessoires als de F3-meter, plus een LE703-IP67-geleidbaarheidssensor en standaardzakjes van 1413 µS/cm en 12,88 mS/cm (2 van elk), 4 monsterflesjes en een stevige draagkoffer.