Lens cleaning paper
Leverancier: NeoLab
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
NEOL1-7218EA 16.5 EUR
NEOL1-7218
Lens cleaning paper
Schoonmaakdoekjes Doekjes en handdoeken voor eenmalig gebruik Lensreinigingsdoekjes
Cleaning paper suitable for use with lenses, slides, cuvettes, glass plates, and more.
  • Cleans without scratching
  • Dust-free and fibre-free