VWR®, Voorraadflessen, smalle hals, rond, met afsluitkraan en schroefdop
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
216-1731EA 61.5 EUR
216-1731 216-1710 216-1717 216-1705 216-1734 216-1718 216-1899 216-1909 216-1928
VWR®, Voorraadflessen, smalle hals, rond, met afsluitkraan en schroefdop
Flessen Voorraadflessen
Doorschijnend LDPE/HDPE of PP met paarse schroefdoppen.Voor opslag en dosering van oplossingen en media. Ronde voorraadflessen met geïntegreerd schouderhengsel. Met
maatverdeling om het gedoseerde volume te bepalen.
LDPE carboys
Ideal for high-purity applications as they have high resistance to chemicals (e.g. widely used in ophthalmic product range, like eye droppers and nasal sprays)
Ideal resin for cold storage (down to −80 °C), working temperature −80 to +80 °C
Resistant to physical impact (will not break even if it falls down accidentally, whereas PP carboys may lead to cracking at negative temperatures)
LDPE products will bounce back to their original form as LDPE is a highly flexible material
Widely used in pharma industries
HDPE voorraadflessen
De wegwerpbare hoge dichtheid polyethyleen (HDPE) voorraadflessen zijn ideaal voor het opslaan en overbrengen van steriele vloeistoffen en farmaceutische/biotechnologische reagentia
Goed voor koude opslag (tot −80 °C), bedrijfstemperaturen van –80 to +120 °C
Hoge schokweerstand, zelfs bij negatieve temperaturen
Vaak gebruikt voor langdurige opslag door de hoge chemische bestendigheid
Vaak gebruik in de voedsel- en melkindustrie
PP carboys
Ideal for sterile water storage, polypropylene (PP) carboys can be autoclaved before refilling to stop recurring bacterial growth
Excellent chemical resistance
Working temperature: 0 to 135 °C
Autoclavable
Opmerking: Polypropyleen-voorraadflessen zijn autoclaveerbaar. LDPE/HDPE-voorraadflessen zijn niet autoclaveerbaar. Altijd de afsluitkraan en de dop van de voorraadfles halen voor het autoclaveren.
Certificaten: Hars voldoet aan US FDA 21 CFR, USP Class VI.