Monsternemer voor eenmalig gebruik, DispoPipette
Leverancier: BURKLE
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
5393-5531 5393-5532 5393-5500 5393-5501
300-0257EA 117 EUR
300-0257 300-0258 300-0253 300-0254
Monsternemer voor eenmalig gebruik, DispoPipette
Monsternemers Monsternemers voor eenmalig gebruik
De monsternemer voor eenmalig gebruik wordt gebruikt voor de hoogste standaard in monstername, in tegenstelling tot herbruikbare monsternemers moeten monsternemers voor eenmalig gebruik niet gereinigd worden na gebruik. Eenvoudige monsternemer voor eenmalig gebruik voor monstername van media met lage viscositeit. De reiniging van herbruikbare monsternemers is een veeleisende en vaak ingewikkelde taak, met vettige toxische stoffen. Soms is de taak zelfs onmogelijk. Kruisbesmetting wordt volledig geëlimineerd. Hij heeft twee openingsgroottes (2,5/5,5 mm) voor verschillende viscositeiten.
  • Monstername van alle lagen en gerichte monstername is mogelijk
  • Geproduceerd in een cleanroom
  • Optioneel gesteriliseerd met gammastraling