ZoneDispo
Leverancier: BURKLE
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
5393-4420 5393-4430 5393-4421 5393-4431
300-0212EA 224 EUR
300-0212 300-0243 300-0213 300-0244
ZoneDispo
Monsternemers Monsternemers voor eenmalig gebruik
ZoneDispo monsternemer voor eenmalig gebruik voor gietbare bulkgoederen tot 2 mm deeltjesgrootte.
  • Drie openingen: Ø 11 mm