ViscoDispo
Leverancier: BURKLE
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
5393-3320 5393-3330 5393-3331 5393-3321
300-0206EA 151 EUR
300-0206 300-0208 300-0209 300-0207
ViscoDispo
Monsternemers Monsternemers voor eenmalig gebruik
Deze ViscoDispo monsternemer is geschikt voor zeer viskeuze media tot 100.000 cP. De ergonomisch gevormde handgreep en de stabiele trekstang maken zelfs monstername eenvoudiger.
  • Geproduceerd in een cleanroom
  • Optioneel gesteriliseerd met gammastraling
  • Kruisbesmetting wordt volledig geëlimineerd