VWR®, Flessen, smalle hals, achthoekig, PET, met schroefdoppen, voor voedingsmiddelen
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
391-1552EA 363 EUR
391-1552
VWR®, Flessen, smalle hals, achthoekig, PET, met schroefdoppen, voor voedingsmiddelen
Flessen Kunststof flessen
PET, helder, met HDPE dop.
  • In cleanrooms (klasse 100) vervaardigd van materiaal dat geschikt is voor levensmiddelen
  • Verpakt met een losse naturelkleurige en manipulatieveilige dop
  • Lichtgewicht en breukbestendig, uitstekende lekvrije eigenschappen
Ideaal voor voedseltoepassingen. Voor het verpakken, opslaan en transporteren van vloeistoffen of poeders. Horizontale opslag betekent optimaal gebruik van de beschikbare ruimte. Graduaties: 125 ml (in stappen van 25 ml), 250, 500 en 1000 ml (in stappen van 50 ml). Hals-Ø binnen: 31,7 mm.