Medifuge™ Kleine centrifuge, tafelmodel
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
75008800 75008801
521-2225EA 1560 EUR
521-2225 HERA75008801
Medifuge™ Kleine centrifuge, tafelmodel
Centrifuge Tafelmodel centrifuges
Deze compacte centrifuge wordt geleverd met een unieke DualSpin™-rotor met een 2-in-1 hybride ontwerp. Dankzij het ontwerp kunnen gebruikers gemakkelijk veranderen tussen een vaste hoekrotor en een swing-out rotor, terwijl ze dezelfde rotor gebruiken.
  • Lichtgewicht samengestelde rotor is eenvoudig te bedienen en bespaart energie tijdens de versnelling/afremming
  • Rotor is geschikt voor buisjes van 1,4 tot 15 ml met twee adapteropties
  • Groot, goed verlicht beeldscherm is eenvoudig te lezen en het eenvoudig met één klik te openen deksel maakt de bediening