VWR®, monsterzakken voor biologisch gevaarlijk materiaal
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
129-1576EA 115 EUR
129-1576 129-1577
VWR®, monsterzakken voor biologisch gevaarlijk materiaal
Zakken Afvalzakken
Deze 51 µm dikke zakken zijn ontworpen voor veilig transport van een monstercontainer en documentatie en zijn voorzien van een zakje om het papierwerk gescheiden van de container te houden. Ze hebben een zelfsluitende sluiting en zijn verzegeld.