Mesjes voor veiligheidsmes SECUPRO 625
Leverancier: Martor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
223-0112EA 11.5 EUR
223-0112
Mesjes voor veiligheidsmes SECUPRO 625
Scheermesjes
Trapezoid blade with rounded tips for use with safety knives.
  • Deep-edged, 2-sided ground-edge
  • Double bevel edge-ground
  • 2-times usable blade
Mountable in:
SECUPRO MAXISAFE
SECUPRO MEGASAFE
SECUPRO 625
SECUNORM MULTISET
SECUNORM PROFI25