Luchtfiltratiesysteem voor laboratoria, HALO®
Leverancier: ERLAB CAPTAIRE
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
AP026C09010021 AP026C09020021
ERLAAP026C09010021EA 2092 EUR
ERLAAP026C09010021 ERLAAP026C09020021
Luchtfiltratiesysteem voor laboratoria, HALO®
Zuurkasten en behuizingen Afzuigkappen zonder afvoer
Eenheid voor laboratoriumkwaliteit filtratie, aan het plafond te monteren.
Please complete the quote request to enable us to assist you in finding the right unit for your application.
https://nl.cmd2.vwr.com/bin/public/fc/main?f=Y5&pimid=17633926
  • Verwijdert vluchtige verontreinigende geuren in het laboratorium
  • 24/7 filtratie
  • Lage kosten - geen leidingwerk noodzakelijk
  • Eenvoudig in het plafond te monteren - geen aansluiting met HVAC nodig
  • Eenvoudig te bedienen: de gebruiker kan gemakkelijk de status en de instelling veranderen of het routine-onderhoud bekijken via de smartphone, tablet of pc
Halo zuigt continu de vuile lucht in het labo door de filter, waardoor de moleculen die schadelijke geuren veroorzaken worden geabsorbeerd, en laat schone lucht weer de ruimte in door de weinig storende zij-uitlaat. Het moleculair filtratiesysteem van laboratoriumkwaliteit bevat Neutrodine, een uniek en krachtig actieve kool mengsel samen met een voorfilter die een grote verscheidenheid van verontreinigende deeltjes in de lucht opvangt, die wanneer ze onbehandeld blijven een potentieel gevaar voor de gezondheid kunnen opleveren.
Opgelet: There is a very wide range of Erlab Fume Hoods and Enclosures. To ensure you receive the correct product for your specific application and setting please complete the contact form as per the url above. Your local Avantor sales representative will then send you an eValiQuest form to get details of your application and requirements. Once we have received this back from you, we will send you a quotation based on your precise requirements ensuring all handling and safety requirements are met. 