Latex handschoenen, Rotiprotect®
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
L949.1 L950.1
112-0066EA 13.55 EUR
112-0066 112-0067
Latex handschoenen, Rotiprotect®
Handschoenen
Deze handschoenen voor eenmalig gebruik kunnen gebruikt worden voor medische onderzoeken, laboratoriumwerkzaamheden en voedseltoepassingen.
  • Poedervrij
  • Maximaal draagcomfort en optimale zweetabsorptie
  • Het intensieve wasproces zorgt ervoor dat de handschoenen lage gehaltes aan proteïnen en irriterende stoffen bevatten
  • Thiuramvrij
  • Gestructureerd oppervlak voor een stevige grip
  • Door de synthetische coating aan de binnenzijde zijn de handschoenen eenvoudig aan te trekken
Certificaten: EN 455, EN 374; Cat. III; AQL 1,5
Goedgekeurd voor voedselcontact