Latex handschoenen, Rotiprotect®
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
5884.1 5885.1 5886.1
112-0043EA 0 EUR
112-0043 112-0044 112-0045
Latex handschoenen, Rotiprotect®
Handschoenen
Deze handschoenen voor eenmalig gebruik zijn geschikt voor bescherming tegen complexe risico's en voor voedselverwerking.
  • Microgestructureerd buitenoppervlak
  • Glad binnenoppervlak, licht gepoederd
  • Zeer glad en aangenaam zacht
  • Dunne gerolde rand
  • Thiuramvrij
Certificaten: EN 374; Cat. III; AQL 1,5