VWR® Talon®, Roterende klem
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
241-0410EA 54.2 EUR
241-0410 241-0407 241-0408
VWR® Talon®, Roterende klem
Klemmen Klemmen voor algemeen gebruik
Vernikkeld zink of elektrolytisch gepolijst staal. Deze roterende klemmen hebben een geïntegreerde houder voor bevestiging aan labomateriaal. De vleugelmoer aan de stang zorgt ervoor dat de roterende klem over 360° kan roteren.
  • Houdt apparatuur in de buurt van het laboratoriumframe
  • Voor ronde of onregelmatige voorwerpen
  • Ingebouwde houder voor staven tot 19 mm Ø
  • Houder is verstelbaar voor naar voren of naar achteren gerichte stelschroeven
  • Kan op zijn plaats worden vergrendeld zodra de gewenste positie is bereikt
Leveringsinformatie: Geleverd met antislip vinyl huls aan de vingers en glasvezelovertrekken voor temperaturen boven 100 °C.