VWR®, Ergonomische laboratoriumstoelen en -krukken
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
132-1099EA 322 EUR
132-1099 132-1100 132-1104 132-1105 132-1301 132-1300
VWR®, Ergonomische laboratoriumstoelen en -krukken
Stoelen
Niemand heeft een perfect symmetrische lichaamsbouw. Dit is waarom een groot aantal mensen rugproblemen hebben, soms met een gevoel van zware benen. Het antwoord op dit probleem bevindt zich in de eigenschappen van deze zitting. Bovenal, een goede werkpositie is een dynamische houding die de bloedcirculatie bevordert. De eigenschappen van de zitting helpen om het lichaam op een natuurlijke wijze te herbalanceren en de bloedcirculatie in de benen bevorderen. VWR® ergonomische labostoelen en -krukken passen zich automatisch aan het lichaam en de bewegingen van de gebruiker aan.
  • Past zich automatisch aan de gebruiker aan
  • Vergemakkelijkt een rechte houding
  • Minimaliseert belasting van de ruggengraat
  • Zithoogte verstelbaar met gasveer
  • Slijtvast, stervormig, verstevigd onderstel gemaakt van zwart staal
  • Bestendig tegen vonken, chemicaliën en zwakke zuren
Het innovatieve ontwerp van de zitting bestaat uit een kort zitvlak dat naar voren gekanteld, in 2 gedeeld en bovenop blauwe silent blocks geplaatst is.
De zitting uit PU-schuim heeft een dikte van 40 mm en een geweldige vervormingscapaciteit die de druk tijdens het bewegen beter verdeelt.