N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP), SupraSolv® for headspace gas chromatography
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02497.0500
1.02497.1000
1.02497.2500
1.02497.0500EA
77
EUR
1.02497.0500
1.02497.1000
1.02497.2500
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP), SupraSolv® for headspace gas chromatography
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP)
Formule:
C₅H₉NO Kookpunt: 202 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –24 °C Dichtheid: 1,033 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 91 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003193 CAS nummer: 872-50-4 EINECS: 212-828-1 Merck Index: 13,06140 |