Cleanroom drop-down overalls, BioClean-D™
Leverancier: Nitritex
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
S-BDSH-L S-BDSH-XL S-BDSH-XXL S-BDSH-XXXL S-BDSH-XXXXL S-BDSH-XS S-BDSH-S S-BDSH-M
112-4980EA 389 EUR
112-4980 112-4983 112-4985 112-4986 112-4987 112-4984 112-4982 112-4981
Cleanroom drop-down overalls, BioClean-D™
Wegwerpkleding
Dit drop-down kledingsstuk met capuchon is een steriel kledingsstuk voor eenmalig gebruik gemaakt van pluisarm duurzaam CleanTough™ materiaal. Het unieke ontwerp is de eerste echte aseptische aankleedtechniek ter wereld. Met geïntegreerde gekleurde lusjes om veilige aanraakpunten aan te geven en aanraking met het buitenoppervlak te voorkomen en innovatief ontwerp om het kledingsstuk langs boven aan te trekken en aanraking met de vloer te voorkomen.
  • Elastisch aan de rug, capuchon, manchetten en enkels
  • Voetlus om de rits vlot te sluiten
  • Snel los te trekken
More Product Information
Order Now
Specificaties
Model Drop-down
Environmentally Preferable
Cleanroomklasse 10/ISO 4; EU GMP (A)
Geslacht
Kledingstuk toepassing Cleanroom,Laboratory