Koppen voor eenmalig gebruik voor luchtsamplers, SAS Super
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR® SAS Super
710-0891EA 120 EUR
710-0891 710-0890
Koppen voor eenmalig gebruik voor luchtsamplers, SAS Super
Monsternemers Luchtmonsternametoestellen
Environmental monitoring in cleanrooms is important and a critical part of the production chain for a manufacturing company.
  • Made of 100% recyclable plastic
  • Ready to use head for quick actions and emergency situations
  • Can enter the sterile cleanrooms without contamination issues
Certificaten: cGMP.
Bestelinformatie: Includes a certification of sterilisation.
Verpakking: Double-wrap ensures complete sterility of the head while entering a cleanroom and a long shelf life (5 years).