Precisiebalansen, Scout® STX-serie
Leverancier: OHAUS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
30253058 30253059 30253060 30253061 30253062 30253063 30253064 30253065 30253066 30253067 30253068 30253069
611-3493EA 865 EUR
611-3493 611-3494 611-3495 611-3496 611-3497 611-3498 611-3499 611-3500 611-3501 611-3502 611-3503 611-3504
Precisiebalansen, Scout® STX-serie
Balansen en Weegschalen
De duurzame Scout® STX-serie is ideaal voor laboratorium- en industriële toepassingen en beschikt over een eenvoudig te navigeren kleurentouchscreen en een slank ontwerp dat stapelbare opslag mogelijk maakt met optionele opberghoes.
  • Draagbaar indien gebruikt met 4× AA-batterijen
  • Groot, veerkrachtig kleurentouchscreen
  • Milligramweegschalen STX123 en STX223 hebben een ingenieus tochtscherm met een eenvoudig te verwijderen bovenste afdekstuk
  • Snelle en efficiënte navigatie met de informatieve pictogramgestuurde menustructuur
  • Snelle weegsnelheid en hoge resolutie leveren herhaalbare en betrouwbare resultaten
  • Overbelastingsbeveiliging (10× capaciteit) en transportvergrendeling
  • Meerdere weegmodi: Wegen, stuktelling, % wegen, controlewegen, dynamisch wegen, totaliseren, dichtheidsbepaling, display hold en mol wegen
De Scout biedt meerdere ingebouwde toepassingsmodi, waardoor zelfs de meest complexe weegtaken eenvoudig uit te voeren zijn. Met negen taalopties kunnen gebruikers de weegschaal zelfs in hun eigen taal bedienen. Een realtime klokfunctie houdt de tijd nauwkeurig bij, zelfs bij stroomuitval. Bovendien helpen GLP/GMP-trackingmogelijkheden bij het monitoren en rapporteren van gegevens.
Certificaten:
Informatie over toebehoren:
Bestelinformatie:
Leveringsinformatie: Wordt geleverd met AC-adapter en kalibratiegewichten zijn inbegrepen bij modellen tot 620 g capaciteit.
Opgelet:
Order Now