Inhangthermostaten, IC serie
Leverancier: IKA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
3861000 3863000
531-1061EA 3550 EUR
531-1061 531-1062
Inhangthermostaten, IC serie
Circulatiethermostaten Open circulatiesystemen Thermostaatregelaars
De IC inhangcirculatiethermostaten hebben een breed temperatuurbereik om vloeistoffen op temperatuur te houden in open en gesloten waterbaden tot 200/250 °C. Het LED-/grafisch TFT-scherm geeft alle relevante parameters weer. De apparaten zijn voorzien van druk- en draaiknoppen voor intuïtieve menunavigatie. IC inhangcirculatiethermostaten zorgen voor korte verwarmingstijden en hebben een temperatuurstabiliteit van ±0,01/0,02 K (basic/control modellen). Beide modellen hebben optische en akoestische veiligheidswaarschuwingen, een instelbare veiligheidscircuit, een krachtige druk-/More Product Information