Safety storage under bench cabinets, type UB-T-90, UB-line
Leverancier: asecos
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
30443001 30444001 30464001 30481001 30482001 30483001 30484001 30107001
135-2029EA 2430 EUR
135-2029 MSGA30444001 MSGA30464001 MSGA30481001 MSGA30482001 MSGA30483001 MSGA30484001 MSGA30107001
Safety storage under bench cabinets, type UB-T-90, UB-line
Meubilair Opslagkasten
Onderbankkasten met vleugeldeuren. Brandwerendheid: 90 minuten.
  • Veilige toegang tot alle containers, de binnenkant van de laden is volledig zichtbaar
  • Laden zijn afsluitbaar met cilinderslot en vergrendelingsstatusindicator (rood/groen)
  • Flexibel en mobiel – wielen met plint optioneel verkrijgbaar
  • Geïntegreerde luchtkanalen klaar voor aansluiting (NW 50) op een technisch uitlaatsysteem
  • Handig hanteerbare deuren die met minimale inspanning te openen zijn
Certificaten: EN 14727 conformiteit (laboratoriummeubilair), GS-goedkeuring, CE-conformiteit.More Product Information
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable