Safety storage cabinets, under bench, type UB-ST-90, UB-line
Leverancier: asecos
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
30410001 30411001 30432001 30433001
MSGA30410001EA 2940 EUR
MSGA30410001 MSGA30411001 135-2028 MSGA30433001
Safety storage cabinets, under bench, type UB-ST-90, UB-line
Meubilair Opslagkasten
Modellen met een groot grafisch display worden in de modelnaam aangegeven met een G. Op dezelfde manier toont i de interne kalibratie. Modellen met het achtervoegsel -C worden geleverd met een fabriekskalibratiecertificaat. Zie website voor meer informatie over het volledige modellengamma.
  • Veiligheid - rechter lade standaard voorzien van aarddraad incl. klem, beide lades voorzien van afdichtingsgelaste opvangbak en zelfsluitend bij brand
  • Laden zijn afsluitbaar met cilinderslot en blijven in elke stand open staan
  • Flexibel en mobiel – wielen met plint optioneel verkrijgbaar
  • Geïntegreerde luchtkanalen gereed voor aansluiting (NW 75) op een technisch afzuigsysteem technische ventilatie van onder
Certificaten: EN 14727 conformiteit (laboratoriummeubilair), GS-goedkeuring, CE-conformiteit. Ovengetest (typetest) volgens EN 14470-1
Leveringsinformatie: Levering zonder interieuruitrustingspakketten. Interieuruitrustingspakketten moeten extra worden besteld. Kijk op de website of neem contact op met het verkoopkantoor van Avantor voor meer informatie. Leveringsprijzen op aanvraag beschikbaar.