Industriële handschoenen, uvex phynomic foam
Leverancier: UVEX
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
6005011 6005010 6005009 6005008 6005007 6005006
112-4484EA 56.9 EUR
112-4484 112-4483 112-4482 112-4481 112-4480 112-4564
Industriële handschoenen, uvex phynomic foam
Handschoenen
De uvex phynomic foam is een ultralichte veelzijdige
veiligheidshandschoen. De polyamide/elastaan handschoenvoering heeft een aqua-polymeer schuimcoating op palm en vingertoppen.
  • De schuimcoating is uiterst flexibel, biedt een goede grip en laat geen sporen na op gevoelige oppervlakken
  • Uitstekende beweeglijkheid
  • Zeer hoog ademend vermogen
Ideaal voor precisiemontage- en precisiewerk en ook voor de voedselindustrie. Geschikt voor gebruik in droge en licht vochtige gebieden.
Certificaten: EN 388 (3121X)
Food contact approved
OEKO-Tex® Standard 100.