Snijbestendige handschoenen, uvex C300 wet
Leverancier: UVEX
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
6054207 6054208 6054209 6054210 6054211
112-4429EA 147 EUR
112-4429 112-4430 112-4431 112-4432 112-4433
Snijbestendige handschoenen, uvex C300 wet
Handschoenen
Deze bamboe-viscoseDyneema®/glas/polyamide handschoenen hebben een HPE-coating op palm en vingers. De Bamboo TwinFlex® technologie verzekert maximale snijbestendigheid, uitzonderlijke schuurbestendigheid en uitstekend draagcomfort.
  • Gemiddelde snijbescherming (niveau 3)
  • Uiterst comfortabel dankzij uvex-climazone
  • Uitstekende beweeglijkheid, hoge schuurbestendigheid
  • Olie- en vetbestendig
  • Siliconenvrij volgens de afdruktest
Typische toepassingen zijn onder meer: in de luchtvaart- en autoindustrie, bouw, machinebouw, onderhoud, metaalindustrie, olie- en gasindustrie, en transport.
Certificaten: EN 388:2016 (4X42C); OEKO-TEX® Standard 100.