VWR®, Autoclaveerbare gele 'biohazard'-zakken
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
129-1148EA 149 EUR
129-1148 129-1150
VWR®, Autoclaveerbare gele 'biohazard'-zakken
Zakken Afvalzakken
Ideaal voor de verwerking van biologisch gevaarlijke materialen waarbij autoclaveren nodig is alvorens de verwijdering. Beschikbaar met of zonder temperatuurindicator. De hoogwaardige polypropyleen zakken zijn bestand tegen maximum 135 °C (275 °F) autoclaaftemperatuur. PP, 50 µm dik, geel.
  • Afsluiting met kabelbindertje geeft de mogelijkheid om uit te zetten en stoom af te laten tijdens het koelen
  • De zakken zijn bestand tegen perforatie, scheuren, lekken en voldoen aan de 165 g dart drop norm uitgevoerd zoals voorgeschreven in ASTM D1709-98
  • Elke zak is