VWR®, Dispenser voor afdichtingsfolies
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
631-1137EA 97.4 EUR
631-1137 631-1138 631-1139
VWR®, Dispenser voor afdichtingsfolies
Dispensers voor afdichtfilm
ABS-dispenser ontworpen om Parafilm™, tape, labels en Tough-Tags™ op te slaan, te verdelen en te snijden.
  • Het ontwerp bevat een veiligheidsscheermes
  • Glij- en snijwonden zonder gevaar voor de vingers
  • Geschikt voor één of twee rollen van 50 mm (2"), of één rol van 100 mm (4")