Isolator handschoenen, AlphaTec®, EPDM+
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
85-602/11 85-600/9.5 85-600/11 85-601/9.5 85-601/11 85-602/9.5
112-4478EA 1570 EUR
112-4478 112-4475 112-4474 112-4477 112-4476 112-4479
Isolator handschoenen, AlphaTec®, EPDM+
Handschoenen
Deze handschoenen zijn gemaakt van wit ethyleen propyleen dieen monomeer (EPDM) met een zwarte voering voor de detectie van perforaties. Ze zijn bestand tegen oplossingen van waterstofperoxide en gebruikelijke desinfecterende chemicaliën.
  • Hoogwaardig materiaal, in overeenstemming met FDA CFR21 (goedgekeurd voor voedselcontact)
  • Comfortabel en beweeglijke met een grote tactiele gevoeligheid
  • Bestand tegen blootstelling aan zuurstof, uv-stralen en ozon
  • Temperatuurbestendig tot 130 °C voor herhaaldelijke sterilisatie
  • Halogeenvrij: Geschikt voor