Guanidiniumchloride ≥98%, BAKER ANALYZED® voor de biochemie, J.T.Baker®
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
4077-01EA 0 EUR
4077-01
Guanidiniumchloride ≥98%, BAKER ANALYZED® voor de biochemie, J.T.Baker®
Guanidiniumchloride
Formule: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
MW: 95,53 g/mol
Smeltpunt: 185 °C
Dichtheid: 1,354 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013026
CAS nummer: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Merck Index: 13,04578
https://nl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/24/2297424.jpg
Order Now
Specification Test Results
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (NH₂C(:NH)NH₂·HCl) ≥98.0 %
Loss on Drying at 105°C ≤0.3 %
UV Absorbance of 6M Solution - 275 nm, For Information Only
UV Absorbance of 6M Solution - 260 nm, For Information Only
Melting Range(Lower) 175 - 188 °C
Melting Range(Upper) 175 - 188 °C