Kiezelgel, BAKER ANALYZED® (4-10 maas) desiccant, with moisture indicator, J.T.Baker®
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
3402-01EA 196.22 EUR
3402-05 3402-01
Kiezelgel, BAKER ANALYZED® (4-10 maas) desiccant, with moisture indicator, J.T.Baker®
Kiezelgel
Kleurverandering:
Blauw.................Geactiveerd
Violet..........10% vocht geabsorbeerd
Roze............19% vocht geabsorbeerd
Lichtroze.......28% vocht geabsorbeerd
Formule: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Dichtheid: 2,10 kg/m³
MDL Nummer: MFCD00011232
CAS nummer: 63231-67-4
Order Now
Specification Test Results
Voor gebruik in laboratoria, research of productie.
Verlies van verwarming bij 200°C ≤ 6,0%
Geschikt voor vochtabsorptie bij 80% relatieve vochtigheid ≥ 33%
Geschikt voor vochtabsorptie bij 20% relatieve vochtigheid ≥ 10%
Geschiktheid als indicatie van droogmiddel Doorstaat test
Maas - Door U.S. nr. 10 zeef ≤ 5,0%
Kleurverandering: Blauw.................Geactiveerd Violet..........10% vocht geabsorbeerd Roze............19% vocht geabsorbeerd Lichtroze.......28% vocht geabsorbeerd