VWR® Enviro Safe Dry Block-/incubatorthermometers
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
620-0790EA 54.8 EUR
620-0790 620-0791
VWR® Enviro Safe Dry Block-/incubatorthermometers
Thermometers Analoge thermometers
Ontworpen voor gebruik in alle standaard verwarmings- en droogblokken, waterbaden, incubatoren.
  • Gedeeltelijke onderdompeling
  • Individuele serienummers
  • De PFA-coating op 620-0791 helpt om verontreiniging met vloeistof en glas te voorkomen als de thermometer breekt
  • Zelfde nauwkeurigheid als gelijkaardige kwikthermometers, maar zonder de gevaren
Bevat milieuveilige, niet-giftige, niet-gevaarlijke, groene vloeistof tegen wit achterglas.
Certificaten: Traceerbaar naar NIST-normen; met de hand gecontroleerd in drievoudig geaccrediteerde/geregistreerde ISO/More Product Information