Leren handschoenen, CT402
Leverancier: DELTA PLUS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
CT402BL/11 CT402BL/10 CT402BL/8 CT402BL/9 CT402BL/7
DELPCT402BL/11EA 80.3 EUR
DELPCT402BL/11 DELPCT402BL/10 DELPCT402BL/8 DELPCT402BL/9 DELPCT402BL/7
Leren handschoenen, CT402
Handschoenen
Deze handschoenen hebben een palm uit volnerf geitenleer en een katoenen jersey rug.
  • Amerikaanse snit
  • De gebreide katoenen jersey zorgt voor ademend vermogen
  • Dikte geitenleer: 0,70 tot 0,90 mm
Ideaal voor gebruik in de landbouw, de bouwsector en de logistiek.
Certificaten: EN 388:2016 (2111X)
Order Now
Specificaties
Model CT402
Ambidexter/handspecifiek Handspecifiek
Environmentally Preferable
Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar Herbruikbaar
Manchetstijl Kort
EN-norm EN 388:2016 (2111X)