Testsets COD-cuvettentest voor Spectroquant®, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1.09772.0001 1.14540.0001 1.14541.0001 1.14555.0001 1.14560.0001 1.14690.0001 1.14691.0001 1.09773.0001 1.14895.0001 1.01796.0001 1.01797.0001
1.09772.0001EA 126 EUR
1.09772.0001 1.14540.0001 1.14541.0001 1.14555.0001 1.14560.0001 1.14690.0001 1.14691.0001 1.09773.0001 1.14895.0001 1.01796.0001 1.01797.0001
Testsets COD-cuvettentest voor Spectroquant®, Supelco®
Milieutestkits
Alle Spectroquant®-testkits kunnen worden gebruikt met de Prove spectrofotometers en Nova 60/60A-instrumenten. Tests kunnen niet alleen worden gebruikt met spectrofotometers van Merck, maar ook met fotometers en spectrofotometers van andere leveranciers (programmeerdetails op aanvraag beschikbaar).
  • Zeer gebruiksvriendelijke, gevalideerde methoden
  • Alle benodigde reagentia voor de analyse bevinden zich in de cellen voor de meeste testparameters
  • Het verpakkingsontwerp beschermt de cellen tegen temperatuurschommelingen en vocht tijdens opslag en transport
  • De barcode op de cellen zorgt ervoor dat de juiste analysemethode wordt gekozen - waardoor fouten worden vermeden en het opstellen minder tijd kost
Opmerking: het in de onderstaande tabel opgegeven bereik verwijst naar de Prove- en Nova-instrumenten. Voor sommige testkits kan het meetbereik beschikbaar zijn voor de Spectroquant® Multy- en Move 100-instrumenten lager zijn.
*7 Deze methode is officieel erkend door de USEPA als een alternatieve methode om het volgende te onderzoeken:
*7-1 afvalwater
*7-2 drinkwater
*7-3 drinkwater respectievelijk afvalwater
*8 COD-celtests voldoen volledig aan ISO 15705.