Testsets voor NOVA 30/60, Pharo 100/300, Multi, Picco
Leverancier: MerckTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Alle Spectroquant®-testkits kunnen worden gebruikt met de Prove spectrofotometers en Nova 60/60A-instrumenten. Tests kunnen niet alleen worden gebruikt met spectrofotometers van Merck, maar ook met fotometers en spectrofotometers van andere leveranciers (programmeerdetails op aanvraag beschikbaar).
Spectroquant®-celtestkits.
- Very user friendly, validated methods
- All the necessary reagents for the analysis are contained in the cells for most the test parameters
- Packaging design protects the cells from fluctuation of temperature and moisture during storage and transport
- The barcode on the cells ensures the correct method of analysis is chosen - eliminating mistakes and reducing set-up times
Spectroquant® reagent test kits.
- Zeer stabiele, gebruiksklare reagensmengsels in een gebruiksvriendelijk ontwerp
- Vrije selectie van de juiste celindeling volgens het meetbereik
- Lange gebruiksduur van maximaal 3 jaar - bij kamertemperatuur
- Automatische selectie van de juiste methode met behulp van AutoSelector-barcode-identificatie
Note: The range quoted in the table below refers to the prove and NOVA instruments. For some test kits the measuring range available for the Spectroquant® Multy and Move 100 instruments may be reduced.